Learn More
Thermo Scientific™ Agar nutritivo
Código de producto. 13255339
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Agar nutritivo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Descripción unitSize
13255339 Agar nutritivo paquete de 10
1 options
Código de producto. 13255339 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO0155A
Cultive y aísle patógenos exigentes y otros microorganismos sin afectar a sus reacciones hemolíticas con este medio de uso general.
Cultive y aísle patógenos exigentes y otros microorganismos con reacciones hemolíticas claramente visibles con el agar nutritivo Thermo Scientific™ Oxoid™, una formulación diseñada para proporcionar medios especialmente nutritivos que permitan la máxima recuperación de microorganismos delicados sin afectar a sus reacciones hemolíticas. El medio, que es una versión mejorada de la base de agar con sangre, puede utilizarse sin añadir sangre a los microorganismos de subcultivo con fines de mantenimiento, o bien para comprobar la pureza de los subcultivos de las placas de aislamiento antes de realizar más pruebas.
Use el agar nutritivo para cultivar una gran variedad de organismos sin interferir en sus reacciones hemolíticas.
  • Permite la recuperación máxima de microorganismos delicados sin afectar a sus reacciones hemolíticas.
  • No se precisa añadir sangre al mantener subcultivos ni al preparar más pruebas serológicas o bioquímicas.
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo claro
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar nutritivo
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Placas de 10 x 90 mm envasadas con película
Cantidad 10/paq.