Learn More
Melford Agar nutritivo
Código de producto. 30018558
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018558 2 kg 2 Kg
30018559 500 g 500 g
30018557 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018558 Proveedor Melford N.º de proveedor N141002000.0
Para cultivar una variedad de organismos no exigentes.
Para cultivar una variedad de organismos no exigentes.
Disolver 23g en un litro de agua destilada. Calentar la solución hasta que hierva, revolviendo continuamente durante un minuto. Esterilizar en autoclave a 121 °C durante 15 minutos. Mezcle el medio con agitación suave para evitar burbujas antes de verter las placas. Almacenar a temperatura ambiente.
Ingredientes:
Extracto de carne de res: 3 g/l
Digerido pancreático de gelatina: 5 g/l
Agar: 15 g/l
Especificaciones
Cantidad 2 kg