Learn More
Éster metílico del ácido nutriacólico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nutriacholic Acid Methyl Ester |
| CAS | 10538-59-7 |
| Fórmula molecular | C25H40O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3alpha-Hydroxy-7-oxo-5beta-cholan-24-oic Acid Methyl Ester, 3alpha-Hydroxy-7-oxo-5beta-cholanic Acid Methyl Ester, 7-Ketolithocholic Acid Methyl Ester, Methyl 3alpha-Hydroxy-7-oxo-5beta-cholan-24-oate, Methyl 3alpha-Hydroxy-7-oxo-5beta-cholanoate, Methyl 7-Keto-3alpha-hydroxy-5beta-cholanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H40O4/c1-15(5-8-22(28)29-4)18-6-7-19-23-20(10-12-25(18,19)3)24(2)11-9-17(26)13-16(24)14-21(23)27/h15-20,23,26H,5-14H2,1-4H3/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,23+,24+,25-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@H]3[C@H](CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@@H](O)C[C@H]4CC3=O |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-[(3R,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-7-oxo-1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 404.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.2927 |