Learn More
Invitrogen™ NUTM1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15767031 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15767031 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15767031 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA559171
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: TCPLNVHSYD PQGEGRVDPD LSKPKNLAPL QESQESYTTG TPKATSSHQG LGSTLPRRGT RNAIVPRETS VSKTHRSA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 51%, Rat - 53%.
Plays a role in the regulation of proliferation. Regulates TERT expression by modulating SP1 binding to TERT promoter binding sites.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NUTM1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.20 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica NUTM1
N.º de referencia del gen Q86Y26
Alias de gen C15orf55; FAM22H; Nuclear protein in testis; NUT; NUT family member 1; NUT midline carcinoma family member 1; NUT midline carcinoma, family member 1; NUTM1
Símbolos de los genes NUTM1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human NUTM1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-98181).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 256646
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG