Learn More
Nutlin-3b, MedChemExpress
Código de producto. 16489047
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16489047 5 mg 5 miligramos
16482557 50 mg 50 miligramos
16446458 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16489047
Marca: Medchem Express HY15335
MedChemExpress Nutlin-3b is a p53/MDM2 inhibitor with an IC50 of 13.6 μM. Nutlin-3b is 150 times less potent in binding to MDM2 than Nutlin-3a.
Nutlin-3b is a p53/MDM2 inhibitor with an IC50 of 13.6 μM. Nutlin-3b is 150 times less potent in binding to MDM2 than Nutlin-3a.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nutlin-3b
CAS 675576-97-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H30Cl2N4O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.97 mM)
SMILES O=C1NCCN(C(N2[C@@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)[C@@H](C4=CC=C(Cl)C=C4)N=C2C5=CC=C(OC)C=C5OC(C)C)=O)C1
Peso molecular (g/mol) 581.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 581.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death