Learn More
Nutlin-3a, MedChemExpress
Código de producto. 16405657
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16405657 5 mg 5 miligramos
16489516 50 mg 50 miligramos
16482908 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16405657 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10029
MedChemExpress Nutlin-3a (Rebemadlin), an active enantiomer of Nutlin-3, is a potent murine double minute (MDM2) inhibitor (IC50=90 nM). Nutlin-3a inhibits MDM2-p53 interactions and stabilizes the p53 protein, and induces cell autophagy and apoptosis. Nutlin-3a has the potential for the study of TP53 wild-type ovarian carcinomas.
Nutlin-3a (Rebemadlin), an active enantiomer of Nutlin-3, is a potent murine double minute (MDM2) inhibitor (IC50=90 nM). Nutlin-3a inhibits MDM2-p53 interactions and stabilizes the p53 protein, and induces cell autophagy and apoptosis. Nutlin-3a has the potential for the study of TP53 wild-type ovarian carcinomas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nutlin-3a
CAS 675576-98-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H30Cl2N4O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo Rebemadlin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.97 mM)
SMILES O=C(N1C(C2=C(C=C(C=C2)OC)OC(C)C)=N[C@H]([C@H]1C3=CC=C(C=C3)Cl)C4=CC=C(C=C4)Cl)N5CC(NCC5)=O
Peso molecular (g/mol) 581.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 581.49
Porcentaje de pureza 96.42%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death