Learn More
(+/-)-Nutlin-3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-Nutlin-3 |
| CAS | 548472-68-0 |
| Fórmula molecular | C30H30Cl2N2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | rel-4-[[(4R,5S)-4,5-bis(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-2-[4-methoxy-2-(1-methylethoxy)phenyl]-1H-imidazol-1-yl]carbonyl]piperazinone, Nutlin 3, cis-4-[[4,5-Bis(4-chlorophenyl)-2-(2-isopropoxy-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydroimidazole-1-yl]carbonyl]piperazin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H30Cl2N4O4/c1-18(2)40-25-16-23(39-3)12-13-24(25)29-34-27(19-4-8-21(31)9-5-19)28(20-6-10-22(32)11-7-20)36(29)30(38)35-15-14-33-26(37)17-35/h4-13,16,18,27-28H,14-15,17H2,1-3H3,(H,33,37)/t27-,28+/m1/s1 |
| SMILES | O=C(N1CC(NCC1)=O)N2[C@@H](C3=CC=C(C=C3)Cl)[C@@H](C4=CC=C(C=C4)Cl)N=C2C5=C(C=C(C=C5)OC)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-((4R,5S)-4,5-bis(4-clorofenil)-2-(2-isopropoxi-4-metoxifenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-1-carbonil)piperazin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 580.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 580.16 |