Learn More
Tocris Bioscience™ Nutlin-3
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18004812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18004812 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18004812 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3984/10
MDM2 antagonist; inhibits MDM2-p53 interaction
MDM2 antagonist; inhibits the MDM2-p53 interaction (IC50 = 0.09 μM) and activates p53. Antiproliferative agent; induces apoptosis in cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 548472-68-0
Fórmula molecular C30H30Cl2N4O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nutlin-3
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 581.49
Pureza >98%
Peso molecular 581.494