Learn More
Nutilina-3, Thermo Scientific™
Código de producto. 17595575 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17595575 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17595575 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469201000
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nutilina-3
CAS 548472-68-0
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C30 H30 Cl2 N4 O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 581.5
Forma física Polvo cristalino
Color De blanco a amarillo claro
Pureza ≥97,5%
Clave InChI BDUHCSBCVGXTJM-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC1=CC=C(C2=NC(C(N2C(=O)N2CCNC(=O)C2)C2=CC=C(Cl)C=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2)C(OC(C)C)=C1
Nombre IUPAC 4-[4,5-bis(4-clorofenil)-2-[4-metoxi-2-(propan-2-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1H-imidazol-1-carbonil]piperazin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 581.49