Learn More
Thermo Scientific™ NuPAGE™ Tris-Acetate XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 3-8%
Código de producto. 17797483 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pocillos:
10 pocillos
12 pocillos
15 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pocillos Tamaño de la unidad
17797483 12 pocillos cada uno
17787483 10 pocillos cada uno
17707493 15 pocillos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17797483 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EA0375E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.00€
    525.14€ / paquete de 1
    Ahorro 156.86€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
El paquete de bienvenida de tris-acetato NuPAGE proporciona todos los geles, tampones y reactivos NuPAGE que necesita para empezar a usar la minicelda XCell SureLock.
El paquete de bienvenida de tris-acetato NuPAGE proporciona todos los geles, tampones y reactivos NuPAGE que necesita para empezar a usar la minicelda XCell SureLock. La minicelda XCell SureLock es un sistema vertical de electroforesis en gel de miniproteínas compatible con todos los geles mini Invitrogen prefabricados y geles de fundición a mano Surecast.
El paquete de bienvenida de tris-acetato NuPAGE contiene:
• Minicelda XCell SureLock (EI0001)
• Minigeles de Tris-Acetato NuPAGE (2 cajas, 20 geles)
• Tampón de desplazamiento de tris-acetato SDS NuPAGE, 20X (LA0041)
• Tampón de muestras LDS NuPAGE, 4X (NP0007)
• Agente reductor de muestras NuPAGE, 10X (NP0009)
• Estándar de proteínas preteñido HiMark (LC5699)
Sobre la minicelda XCell Surelock  
La minicelda XCell SureLock es un sistema vertical de electroforesis en gel de mini proteínas compatible con todos los geles mini Invitrogen prefabricados y geles de fundición a mano Surecast. La minicelda es sencilla, resistente y fácil de usar. Cada minicelda XCell Surelock puede alojar hasta dos geles por ciclo. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.
Acerca de los geles de Tris-acetato NuPAGE
Los geles de proteína de Tris-acetato NuPAGE proporcionan una separación excelente de proteínas de alto peso molecular. Los geles de Tris-acetato NuPAGE son geles de poliacrilamida de alto rendimiento que simulan las condiciones de desnaturalización o nativas del sistema tradicional laemmli. La fórmula de tampón única mantiene un pH de funcionamiento bajo durante la electroforesis, lo que resulta en una resolución superior de proteínas en comparación con los geles de Tris-glicina SDS-PAGE tradicionales.
Para transferir proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia NuPAGE (NP0006) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Mini Blot (B1000). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de detección Fluorescencia
Porcentaje del gel Del 3 al 8%
Tamaño de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Tipo de gel Tris-acetato
Intervalo de separación De 40 a 500 kDa
Pocillos 12 pocillos
Cantidad 1 paquete de bienvenida
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente y en hielo húmedo
Línea de productos NuPAGE
Para utilizar con (equipo) Minicelda XCell SureLock