Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Welcome Pack, 4 to 12%
Código de producto. 15771778
Cambiar vista
Click to view available options
Pocillos:
10 pocillo
12 pocillo
15 pocillo
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pocillos unitSize
15771778 10 pocillo 1 set
15853561 12 pocillo 1 set
15824052 15 pocillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15771778 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor NP032A
El paquete de bienvenida NuPAGE Bis-Tris proporciona todos los geles, tampones y reactivos NuPAGE que necesita para empezar a usar el depósito de minigel.
El paquete de bienvenida NuPAGE Bis-Tris proporciona todos los geles, tampones y reactivos NuPAGE que necesita para empezar a usar el depósito de minigel. El depósito de minigel es compatible con todos los minigeles Invitrogen Novex, NuPAGE y Bolt. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.
El paquete de bienvenida Bis-Tris NuPAGE contiene:
• Depósito de minigel (A25977)
• Minigeles de bis-tris NuPAGE (dos cajas, 20 geles)
• Tampón de desplazamiento de MES SDS NuPAGE 20X (NP0002)
• Tampón de muestra de LDS NuPAGE 4X
(NP0007)• Agente reductor de muestras NuPAGE (10X) (NP0009)
• Escalera de proteínas preteñida PageRuler Plus, de 10 a 250 kDa (26619)
Acerca del depósito de minigel
El depósito de minigel es compatible con todos los minigeles Invitrogen Novex, NuPAGE y Bolt. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.
Acerca de los geles NuPAGE Bis-Tris
Los geles de proteínas Invitrogen NuPAGE Bis-Tris son geles de poliacrilamida prefundidos diseñados para una separación óptima de una amplia gama de proteínas en condiciones desnaturalizantes. A diferencia de los geles tradicionales de Tris-glicina, los geles NuPAGE Bis-Tris tienen un ambiente de pH neutro que minimiza las modificaciones de proteínas. Utilice los geles NuPAGE Bis-Tris para preparar las proteínas para la secuenciación, la espectrometría de masas y cualquier otra técnica donde la integridad de las proteínas resulte crucial. Además, utilice los geles NuPAGE para obtener resultados óptimos durante el día a día.
Transferencia
Para transferir proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia NuPAGE (NP0006) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Mini Blot (B1000). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
Garantía
Hasta 12 meses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Porcentaje del gel Del 4 al 12%
Tamaño de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Tipo de gel Bis-Tris
Intervalo de separación De 3,5 a 260 kDa
Pocillos 10 pocillo
Cantidad 1 paquete de bienvenida
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente y en hielo húmedo
Línea de productos NuPAGE
Para utilizar con (equipo) Depósito de minigel