Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 4 a 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, geles de proteínas Midi
Código de producto. 10585013
Cambiar vista
Click to view available options
Pocillos:
20 pocillo
20 pocillos, con adaptadores
26 pocillo
26 pocillos, con adaptadores
Pocillo de 12 + 2
Pocillo de 12 + 2, con adaptadores
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pocillos Tamaño de la unidad
10585013 26 pocillo paquete de 10
10452342 Pocillo de 12 + 2 1 set
10695183 Pocillo de 12 + 2, con adaptadores 1 set
10267072 20 pocillo 1 set
10605193 20 pocillos, con adaptadores paquete de 10
10605383 26 pocillos, con adaptadores 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10585013 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor WG1403BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00€
    249.65€ / paquete de 10
    Ahorro 51.35€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Una caja de 10 geles
Los geles de proteína Invitrogen NuPAGE Bis-Tris son geles de poliacrilamida prefundidos que proporcionan una amplia separación de proteínas de peso molecular con alta resolución e integridad de las muestras.
Los geles de proteína Invitrogen NuPAGE Bis-Tris son geles de poliacrilamida prefundidos que proporcionan una amplia separación de proteínas de peso molecular con alta resolución e integridad de las muestras. Estos geles prefundidos son ideales para aplicaciones en las que la integridad de las proteínas es crucial. A diferencia de los geles tradicionales de Tris-glicina, los geles NuPAGE Bis-Tris tienen un ambiente de pH neutro que minimiza las modificaciones de proteínas. Utilice los geles NuPAGE Bis-Tris para preparar las proteínas para la secuenciación, la espectrometría de masas y cualquier otra técnica donde la integridad de las proteínas resulte crucial.
Características de los geles de Bis-Tris NuPAGE:
• Mejor integridad de las proteínas: proceso de preparación de muestras optimizado que conserva sus proteínas
• Amplios intervalos de separación de peso molecular: seleccione el gel y el tampón de desplazamiento adecuados para obtener la separación óptima de sus proteínas
• Tiempos de ejecución más rápidos: obtenga la separación de sus proteínas en tan solo 35 minutos
• Vida útil más larga: los geles NuPAGE Bis-Tris pueden almacenarse durante al menos 12 meses a temperatura ambiente
Elija el gel NuPAGE Bis-Tris adecuado para su separación de proteínas
Obtenga una separación óptima de sus proteínas eligiendo la combinación correcta de gel y tampón de desplazamiento. Los geles NuPAGE Bis-Tris se suministran en cuatro concentraciones de poliacrilamida: 8 %, 10 %, 12 % y 4–12 % de gradiente. Los geles se suministran en dos tamaños: mini (8 cm x 8 cm) o medio (8,7 cm x 13,3 cm), y 1,0 mm (geles mini y medio) o 1,5 mm (solo formato minigel) de grosor. Los geles NuPAGE Bis-Tris también vienen en múltiples formatos de pocillo.
Los geles NuPAGE Bis-Tris están formulados para desnaturalización de aplicaciones de electroforesis en gel. Para una preparación de muestras óptima, utilice el tampón de muestras NuPAGE LDS (NP0007) y el agente de reducción de muestras NuPAGE (NP0004). Utilice el antioxidante NuPAGE (NP0005) en el tampón de desplazamiento para mantener el estado reducido de las proteínas durante la ejecución y permitir la máxima nitidez de la banda. Los geles se pueden procesar utilizando el tampón de desplazamiento NuPAGE MES SDS (NP0002) para resolver mejor las proteínas pequeñas o el tampón de desplazamiento NuPAGE MOPS SDS (NP000102) para resolver las proteínas de tamaño medio a grande.
Los geles medios NuPAGE Bis-Tris se pueden utilizar con los aparatos de gel de celda media XCell SureLock (WR0100) o cómodamente con la celda Bio-Rad Criterion con nuestros adaptadores (WA0999).
Para la transferencia de proteínas a una membrana, se puede realizar una transferencia semiseca rápida mediante Invitrogen Power Blotter o una transferencia en seco rápida mediante el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001). También se puede realizar la transferencia húmeda tradicional con la celda Bio-Rad Criterion utilizando el tampón de transferencia NuPAGE (NP00061).
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Adaptadores Sin adaptadores
Porcentaje del gel Del 4 al 12%
Tamaño de gel Midi
Gel Thickness 1,0 mm
Tipo de gel Bis-Tris
Aplicaciones recomendadas Desnaturalización
Volumen de carga de muestras Hasta 15 µl
Intervalo de separación De 3,5 a 260 kDa
Tipo de separación Desnaturalización
Pocillos 26 pocillo
Modo de separación Peso molecular
Cantidad 10 geles/caja
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Requisitos de almacenamiento Almacenar de 4–25 °C. No la congele.
Longitud (métrico) 13 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Línea de productos NuPAGE
Para utilizar con (equipo) Depósito de gel SureLock Tandem Midi