Learn More
Invitrogen™ Minigeles de proteínas NuPAGE™, Bis-Tris del 4 al 12 %, 1,0–1,5 mm
Product Code. 12020166
Change view
Click to view available options
Pocillos:
1 pocillo
10 pocillo
12 pocillo
15 pocillo
17 pocillo
9 pocillo
Pocillo 2D
Pocillo IPG
Gel Thickness:
1,0 mm
1,5 mm
Cantidad:
10 geles/caja
2 geles/caja
Unit Size:
cada uno
paquete de 10
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Pocillos Gel Thickness Cantidad Unit Size
12020166 10 pocillo 1,5 mm 10 geles/caja paquete de 10
12080156 1 pocillo 1,0 mm 10 geles/caja paquete de 10
12090156 Pocillo 2D 1,0 mm 10 geles/caja paquete de 10
12000166 9 pocillo 1,0 mm 10 geles/caja paquete de 10
12313623 10 pocillo 1,0 mm 2 geles/caja cada uno
10472322 10 pocillo 1,0 mm 10 geles/caja cada uno
12343623 10 pocillo 1,5 mm 2 geles/caja cada uno
12323623 12 pocillo 1,0 mm 2 geles/caja cada uno
10247002 12 pocillo 1,0 mm 10 geles/caja cada uno
12333623 15 pocillo 1,0 mm 2 geles/caja cada uno
10338442 15 pocillo 1,0 mm 10 geles/caja cada uno
12353623 15 pocillo 1,5 mm 2 geles/caja cada uno
12030166 15 pocillo 1,5 mm 10 geles/caja paquete de 10
12827582 17 pocillo 1,0 mm 2 geles/caja cada uno
10780345 17 pocillo 1,0 mm 10 geles/caja cada uno
12010166 Pocillo IPG 1,0 mm 10 geles/caja paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12020166 Supplier Invitrogen™ Supplier No. NP0335BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.00€
    189.65€ / paquete de 10
    Ahorro 44.35€
    18% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Una caja contiene 10 geles
Los geles de proteína Invitrogen NuPAGE Bis-Tris son geles de poliacrilamida prefundidos que proporcionan una amplia separación de proteínas de peso molecular con alta resolución e integridad de las muestras.
Los geles de proteína Invitrogen NuPAGE Bis-Tris son geles de poliacrilamida prefundidos que proporcionan una amplia separación de proteínas de peso molecular con alta resolución e integridad de las muestras. Estos geles prefundidos son ideales para aplicaciones en las que la integridad de las proteínas es crucial. A diferencia de los geles tradicionales de Tris-glicina, los geles NuPAGE Bis-Tris tienen un ambiente de pH neutro que minimiza las modificaciones de proteínas. Utilice los geles NuPAGE Bis-Tris para preparar las proteínas para la secuenciación, la espectrometría de masas y cualquier otra técnica donde la integridad de las proteínas resulte crucial.
Características de los geles de Bis-Tris NuPAGE:
• Mejor integridad de las proteínas: proceso de preparación de muestras optimizado que conserva sus proteínas
• Amplios intervalos de separación de peso molecular: seleccione el gel y el tampón de desplazamiento adecuados para obtener la separación óptima de sus proteínas
• Tiempos de ejecución más rápidos: obtenga la separación de sus proteínas en tan solo 35 minutos
• Vida útil más larga: los geles NuPAGE Bis-Tris pueden almacenarse durante al menos 12 meses a temperatura ambiente
Elija el gel NuPAGE Bis-Tris adecuado para su separación de proteínas
Obtenga una separación óptima de sus proteínas eligiendo la combinación correcta de gel y tampón de desplazamiento. Los geles NuPAGE Bis-Tris se suministran en cuatro concentraciones de poliacrilamida: 8 %, 10 %, 12 % y 4–12 % de gradiente. Los geles se suministran en dos tamaños: mini (8 cm x 8 cm) o medio (8,7 cm x 13,3 cm), y 1,0 mm (geles mini y medio) o 1,5 mm (solo formato minigel) de grosor. Los geles NuPAGE Bis-Tris también vienen en múltiples formatos de pocillo.
Los geles NuPAGE Bis-Tris están formulados para desnaturalización de aplicaciones de electroforesis en gel. Para una preparación de muestras óptima, utilice el tampón de muestras NuPAGE LDS (NP0007) y el agente de reducción de muestras NuPAGE (NP0004). Utilice el antioxidante NuPAGE (NP0005) en el tampón de desplazamiento para mantener el estado reducido de las proteínas durante la ejecución y permitir la máxima nitidez de la banda. Los geles se pueden ejecutar utilizando el tampón de desplazamiento NuPAGE MES SDS (NP0002) para resolver mejor las proteínas pequeñas o el tampón de desplazamiento NuPAGE MOPS SDS (NP000102) para resolver las proteínas de tamaño medio a grande.
Para la transferencia de proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia NuPAGE (NP00061) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Mini Blot (B1000) o el módulo Blot XCell II (EI9051). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con el dispositivo Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Porcentaje del gel Del 4 al 12%
Tamaño de gel Mini
Gel Thickness 1,5 mm
Tipo de gel Bis-Tris
Aplicaciones recomendadas Desnaturalización
Volumen de carga de muestras Hasta 37 µl
Intervalo de separación De 3,5 a 260 kDa
Tipo de separación Desnaturalización
Pocillos 10 pocillo
Modo de separación Peso molecular
Cantidad 10 geles/caja
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Requisitos de almacenamiento Almacenar de 4–25 °C. No la congele.
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Línea de productos NuPAGE
Para utilizar con (equipo) Minicelda XCell SureLock