Learn More
Invitrogen™ NUP62CL Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2K66)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30826381
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30826381 100 μL
30826598 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30826381 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA563961
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
NUP62CL Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NUP62CL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon K01_2K66
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.01% sodium azide; pH 7.4
génica NUP62CL
N.º de referencia del gen Q9H1M0
Alias de gen nucleoporin 62 C-terminal like; nucleoporin 62kDa C-terminal like; nucleoporin-62 C-terminal-like protein; NUP62CL; NUP62L
Símbolos de los genes NUP62CL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human NUP62CL.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54830
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG