Learn More
NUP43 Monoclonal Antibody (OTI7G8), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17528053
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17528053 30 μL 30 microlitros
17508053 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17528053 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA807509S
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
NUP43 Monoclonal antibody specifically detects NUP43 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno NUP43
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7G8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NUP43
N.º de referencia del gen Q8NFH3
Alias de gen 2610016K01Rik; 2610529I12Rik; AA409950; bA350J20.1; nucleoporin 43; nucleoporin 43kDa; nucleoporin Nup43; Nup107-160 subcomplex subunit Nup43; Nup43; p42
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-253 of human NUP43 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 348995
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1