Learn More
NUP133 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16800114 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16800114 150 μL 150 microlitros
16810114 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16800114 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 124051AP150UL
 Artículo restringido
En stock
Rabbit Polyclonal Antibody
Plays a role in T-cell signaling pathway. Isoform 2 may play a role in T-helper 2 (Th2) signaling pathway and seems to represent the first proximal signaling protein that links T-cell receptor-mediated signal to the activation of c-Maf Th2 specific factor.
Especificaciones
Antígeno NUP133
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica NUP133
N.º de referencia del gen Q8R0G9, Q8WUM0
Alias de gen 133 kDa nucleoporin, hNUP133, nucleoporin 133kDa, Nucleoporin Nup133, NUP133
Símbolos de los genes NUP133
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NUP133 Fusion Protein Ag3100
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 234865, 292085, 55746
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG