Learn More
Thermo Scientific™ Racks para almacenamiento de microplacas en vertical Nunc™
Código de producto. 10327812
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Natural
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10327812 Natural cada uno
1 options
Código de producto. 10327812 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 367002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00€
    165.64€ / paquete de 1
    Ahorro 48.36€
    22% Descuento
En stock
Almacene y transporte las muestras en microplacas, placas de pocillos profundos y gradillas Cryobank de forma segura y cómoda utilizando las gradillas para almacenamiento de microplacas en vertical Thermo Scientific™ Nunc™.
Almacene y transporte las muestras en microplacas, placas de pocillos profundos y gradillas Cryobank de forma segura y cómoda utilizando las gradillas para almacenamiento de microplacas en vertical Thermo Scientific™ Nunc™. Estas gradillas de aluminio esterilizables en autoclave son perfectas para almacenar bibliotecas de genomas, bibliotecas de ADN y ARN, y componentes para análisis de detección de alto rendimiento.
Características:
  • Estantes ajustables capaces de admitir cualquier tipo de gradilla, ya sea para placas o tubos
  • El diseño en vertical permite aprovechar al máximo el espacio de los congeladores verticales y horizontales
  • Con clips de retención que aseguran las placas en su lugar,
  • Asas en la parte superior para facilitar el transporte
  • La varilla de alineación del lado delantero asegura las placas y facilita la lectura de los códigos de barras.
Tiene capacidad para:
  • 18 microplacas planas
  • 10 microplacas de altura estándar
  • (6) placas de pocillos profundos de 1 ml
  • (5) placas de pocillos profundos de 2 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Gradilla para almacenamiento de microplacas Nunc, diseño en vertical con estantes ajustables
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Natural
Admite Microplacas
Material Aluminio
Forma Rectángulo
Apilables No
N.º por caja 1 Ea.
N.° por paquete 1 Ea.
Longitud (métrico) 13,5 cm
Longitud (imperial) 5,31 in
Anchura (imperial) 3,74 in
Tipo de producto Gradilla para microplacas vertical
matriz, red, conjunto None
Anchura (métrico) 9,5 cm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.