Learn More
Thermo Scientific™ Gradilla con cierre universal Nunc™ para criotubos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12617316
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos criogénicos de 1 a 2 ml
Tubos criogénicos de 2 ml
Tubos criogénicos de 3,6 a 5 ml
Tubos criogénicos de 5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
12617316 Tubos criogénicos de 1 a 2 ml paquete de 10
12586528 Tubos criogénicos de 2 ml paquete de 10
12596528 Tubos criogénicos de 5 ml paquete de 10
12556528 Tubos criogénicos de 3,6 a 5 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12617316 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 331827
Almacene los tubos para la recogida/colocación automática, manipulación de líquidos y otras aplicaciones de alto rendimiento utilizando la gradilla con cierre universal para criotubos Nunc Universal.
Almacene los tubos para la recogida/colocación automática, manipulación de líquidos y otras aplicaciones de alto rendimiento utilizando la gradilla con cierre universal para criotubos Thermo Scientific™ Nunc™ Universal. Incluye una cubierta transparente con opciones para tubos de varios tamaños.
  • No estéril
Información para pedidos:
Caja de 10 unidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Para tubos criogénicos estándar de 1-2 ml, no estériles
Admite Tubos criogénicos de 1 a 2 ml
Cantidad 10/paquete, 10/caja
Tipo Gradilla para almacenamiento de tubos criogénicos (con cierre)