Learn More
Thermo Scientific™ Tiras Nunc™ TopYield™
Diseñadas para PCR en fase líquida o inmunoPCR. Estas tiras de microplacas ofrecen flexibilidad sin errores, cada pocillo se bloquea en el marco para proporcionar una lectura precisa y una limpieza eficiente.
Marca: Thermo Scientific™ 248909
Detalles adicionales : Peso : 3.10000kg
Descripción
Las tiras Thermo ScientificTM NuncTM TopYieldTM, diseñadas específicamente para PCR en fase líquida o inmunoPCR, ofrecen flexibilidad sin errores. Cada pocillo se bloquea en el marco y mantiene la misma altura para proporcionar una lectura precisa y una limpieza eficiente.
Amplíe los límites de sus análisis y evalúe su rendimiento con marcos y tiras idóneas para PCR en fase líquida e inmunoPCR.- Fabricación en policarbonato.
- Consta de 1 x 8 tiras que se encajan en un formato de marco de 96 pocillos
- Pocillos con forma de V, fondo plano legible y paredes finas (0,35 mm).
- Excelente unión de proteínas y transmisión de calor
- Comparable con tubo de PCR de 0,2 mL y la mayoría de formatos de termocicladores de 0,2 mL
Especificaciones
Sí | |
Placa de tiras | |
Tira de 8 pocillos | |
1 x 8 | |
Nunc™ | |
Marco | |
330 μl | |
100 μl | |
330 μl | |
PCR en fase líquida o InmunoPCR | |
12 por bandeja; 120 por bolsa | |
1440/caja |
Ligeramente hidrófilo | |
234 mm2 | |
Colorimétrico | |
1440 cajas | |
Transparente | |
Policarbonato | |
8 | |
TopYield | |
Redondo | |
1440 por caja (corresponde a 120 fotogramas) | |
Ninguno | |
PCR en fase líquida |