Learn More
Thermo Scientific™ Cubreobjetos Nunc™ Thermanox™
Código de producto. 10746852
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensions (LxW):
10,5 x 22 mm
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
22 x 60 mm
24 x 30 mm
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
10746852 24 x 30 mm 500 PCS
10418332 10,5 x 22 mm 500 PCS
10374321 22 x 60 mm 500 PCS
10252961 13 mm paquete de 500
10459311 15 mm paquete de 500
10672202 22 mm 500 PCS
10130631 25 mm 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10746852 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 150067
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente la fijación celular con la superficie hidrófila de estos cubreobjetos. Tratados para cultivo tisular y disponibles en diversos tamaños y formas.
Mejore la fijación y el crecimiento celulares en cubreobjetos con los versátiles cubreobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™. Estos cubreobjetos tratados para cultivo celular están disponibles en diversos tamaños y formas. El material de poliéster patentado es muy resistente a los disolventes (por ejemplo, xileno, acetona, ácido acético) y tiene una permeabilidad al gas muy baja. Adecuado para citotinción, montaje, inclusión o recuento de centelleo. No se recomienda para microscopía de contraste de fase o técnicas que impliquen tinciones fluorescentes.
  • Tratamiento de superficie en una de las caras para ofrecer una fijación y un crecimiento celular óptimo
  • Los cubreobjetos no se hacen añicos al cortarlos con un bisturí o un microtomo
  • Esterilizadas por radiación
  • 0,2 mm de espesor
  • Autofluorescentes en un intervalo de 380 a 545 nm
  • Son ligeros y fácil de manejar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cubreobjetos de plástico Thermanox
Color Clear
Área de cultivo 720 mm²
Descripción Cubreobjetos de plástico Thermanox, rectangular
Tratamiento de superficie Cultivo celular en 1 lado
Material Poliéster
Grosor (métrico) 0,2 mm
Para utilizar con (aplicación) Autofluorescentes en el intervalo de 380 a 545 nm
Envase Los cubreobjetos se envasan con el lado para el cultivo celular mirando hacia la etiqueta
N.º por caja 500/Cs.
N.° por paquete 50 Pk.
Dimensions (LxW) 24 x 30 mm
Esterilidad Estéril
Cantidad 50 Pk.
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.