Learn More
Thermo Scientific™ Placas cuadradas para bioensayo Nunc™
BIOPHARMA
Código de producto. 10489282
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
20 mm
25 mm
Tratamiento de superficie:
Nunclon Delta
Sin tratar
Tamaño de la unidad:
16 PCS
paquete de 16
paquete de 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Tratamiento de superficie Tamaño de la unidad
10489282 25 mm Sin tratar paquete de 16
10059030 25 mm Nunclon Delta 16 PCS
10570502 20 mm Sin tratar paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10489282 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 240835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    230.00€ / paquete de 16
    Ahorro 132.00€
    36% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Filtre grandes cantidades de colonias para ensayos de difusión de hongos y agar, cultivos de bacterias y experimentos de clonación mediante placas para bioensayo cuadradas Thermo Scientific™ Nunc™ Squre BioAssay.
Las versátiles placas para bioensayo cuadradas Thermo Scientific™ Nunc™ Square BioAssay, disponibles con o sin tratamiento para cultivo celular en superficie, son útiles para la detección de grandes cantidades de colonias, el cultivo de bacterias y hongos o para proporcionar un entorno contenido para otros recipientes de cultivo.
  • Utilícelas como cámara de humedad para la incubación de placas Nunc MicroWell™.
  • Están revestidas con papel de filtro, por lo que son perfectas para su uso como cámara de incubación de hibridación in situ.
  • Son transparentes y compatibles con instrumentos robóticos automatizados.
Placas sin tratamiento
  • Ideales para bibliotecas de detección o aislamiento de clones.
  • Útiles para la detección de grandes cantidades de colonias en experimentos de clonación.
  • Se pueden utilizar para el cultivo de bacterias y hongos, y como cámara de humedad para la incubación de placas Nunc MicroWell.
  • Adecuadas para ensayos de difusión en agar.
  • Están revestidas con papel de filtro húmedo, por lo que son prácticas para su uso como cámara de incubación de hibridación in situ.
  • Gran área de crecimiento.
  • Diseñadas para la detección genómica y la recogida de colonias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 225 mL
Área de cultivo 500 cm cuadrados
Forma Cuadrada
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Tipo Placa multipocillo
Volumen de trabajo (métrico) 225 mL
N.º por caja 16
N.° por paquete 4
Altura (métrico) 25 mm
Altura (imperial) 25 in
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.