Learn More
Thermo Scientific™ Pipeta serológica Nunc™
Código de producto. p-8278027
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Tipo de empaquetado:
En envase individual, envase separable de papel, con tapón
Envasado a granel, 25/bolsa, con tapón
Envasado a granel, 50/bolsa, con tapón
Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón
Cantidad:
100/paquete, 200/caja
125/paquete, 500/caja
200/paquete, 1000/caja
25/paquete, 100/caja
25/paquete, 200/caja
50/paquete, 100/caja
50/paquete, 1000/caja
50/paquete, 200/caja
50/paquete, 500/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de empaquetado Cantidad unitSize
16400901 1 mL En envase individual, envase separable de papel, con tapón 200/paquete, 1000/caja paquete de 1000
16410901 2 mL En envase individual, envase separable de papel, con tapón 125/paquete, 500/caja paquete de 500
16420901 5 mL En envase individual, envase separable de papel, con tapón 100/paquete, 200/caja paquete de 200
16430901 10 mL En envase individual, envase separable de papel, con tapón 100/paquete, 200/caja paquete de 200
16440901 25 mL En envase individual, envase separable de papel, con tapón 50/paquete, 200/caja paquete de 200
16450901 50 mL En envase individual, envase separable de papel, con tapón 50/paquete, 100/caja paquete de 100
16460901 1 mL Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón 200/paquete, 1000/caja paquete de 1000
16470901 2 mL Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón 125/paquete, 500/caja paquete de 500
16480901 5 mL Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón 100/paquete, 200/caja paquete de 200
16490901 10 mL Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón 100/paquete, 200/caja paquete de 200
16400911 25 mL Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón 50/paquete, 200/caja paquete de 200
16410911 50 mL Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón 50/paquete, 100/caja paquete de 100
16420911 1 mL Envasado a granel, 50/bolsa, con tapón 50/paquete, 1000/caja paquete de 1000
16430911 2 mL Envasado a granel, 50/bolsa, con tapón 50/paquete, 500/caja paquete de 500
16669752 5 mL Envasado a granel, 50/bolsa, con tapón 50/paquete, 200/caja paquete de 200
16679752 10 mL Envasado a granel, 50/bolsa, con tapón 50/paquete, 200/caja paquete de 200
16450911 10 mL Envasado a granel, 50/bolsa, con tapón 50/paquete, 200/caja paquete de 500
16460911 25 mL Envasado a granel, 25/bolsa, con tapón 25/paquete, 200/caja paquete de 200
16470911 50 mL Envasado a granel, 25/bolsa, con tapón 25/paquete, 100/caja paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Código de producto. 16400901 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 170353N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Una gama completa de pipetas serológicas de calidad para apoyar cada etapa de la investigación de cultivos celulares
Las estrictas especificaciones de calidad y las prácticas características hacen de las pipetas serológicas Thermo Scientific™ Nunc™ una gran elección para el trabajo diario en el laboratorio. Las graduaciones en negrita y claras hacen que sea fácil leer los volúmenes de los fluidos y las cantidades de dispensación. Elija entre una amplia selección de tamaños y opciones de embalaje.
Detalles del producto:
  • Amplia gama de volúmenes y opciones de embalaje
  • Pipetas y envases codificados por colores para una cómoda selección de volúmenes
  • Pipetas envasadas individualmente en papel/plástico o en envases separables de plástico para una alta garantía de esterilidad
  • Reduzca los residuos de envases con las opciones de embalaje a granel
Calibración certificada de precisión y graduaciones precisas
  • Garantiza una precisión de dispensación de +/-2 % para 1 ml y 2 ml, y de +/-1 % para 5 ml, 10 ml, 25 ml y 50 ml a volumen completo
Graduaciones transparentes, en negrita y bidireccionales
  • Graduaciones de alto contraste para facilitar la lectura de los volúmenes
  • Las graduaciones inversas ayudan a determinar el volumen de dispensación
Graduaciones negativas
  • Aumente la capacidad de la pipeta y aloje volúmenes adicionales
Tapón del filtro
  • Evite la contaminación por aerosoles o líquidos del dispositivo de pipeteo mientras reduce aún más los riesgos de contaminación entre muestras
Especificaciones:
  • Material: Poliestireno 100 % virgen ultratransparente para una claridad máxima
  • Sin contaminantes: Sin ARNasa/ADNasa, sin ADN humano, no citotóxico, apirógeno
  • Esterilidad: Esterilización por radiación con haces de electrones a SAL de 10-6
  • Vida útil: 5 años desde la fecha de fabricación
Pruebas de productos
  • Certificado de calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador Yes
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa ni ADNasa, sin ADN humano, no citotóxico, no pirogénico
Descripción Pipeta serológica, 5 años de vida útil
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Cantidad 200/paquete, 1000/caja
Tipo de empaquetado En envase individual, envase separable de papel, con tapón
Volumen (métrico) 1 mL