Learn More
Thermo Scientific™ Cintas de sellado Nunc™, acrilato de vinilo
Description
Minimice la evaporación y proteja las muestras de la contaminación y los vertidos con las cintas de sellado Thermo Scientific™ Nunc™. Estos cierres adhesivos son ideales para todas las aplicaciones de ensayos. Los productos Nunc para ciencias biológicas ofrecen resultados fiables y reproducibles y cumplen los requisitos de los principales certificados y normas de calidad del sector.
- Los sellos adhesivos sellan eficazmente todos los formatos de microplaca
- El adhesivo sensible a la presión no es pegajoso al tacto y forma una sólida unión con la placa al aplicar presión
- La banda delgada y ligera sella la placa con un práctico aplicador de mano (disponible por separado, n.º de ref. 250050)
Specifications
Specifications
| Color | Blanco |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Reactivos para ciencias de la vida |
| Descripción | Rayón de cinta de sellado White Ster |
| Material | Rayón no tejido |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 50 |
| N.° por paquete | 25 |
| Para utilizar con (aplicación) | Crecimiento celular, crecimiento bacteriano, no citotóxico, velocidad de transmisión de vapor de humedad de 4200 g/m^2/24 horas, altamente permeable al gas |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.