Learn More
Thermo Scientific™ Cintas de sellado Nunc™, acrilato de vinilo
Descripción
Minimice la evaporación y proteja las muestras de la contaminación y los vertidos con las cintas de sellado Thermo Scientific™ Nunc™. Estos cierres adhesivos son ideales para todas las aplicaciones de ensayos. Los productos Nunc para ciencias biológicas ofrecen resultados fiables y reproducibles y cumplen los requisitos de los principales certificados y normas de calidad del sector.
- Los sellos adhesivos sellan eficazmente todos los formatos de microplaca
- El adhesivo sensible a la presión no es pegajoso al tacto y forma una sólida unión con la placa al aplicar presión
- La banda delgada y ligera sella la placa con un práctico aplicador de mano (disponible por separado, n.º de ref. 250050)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Reactivos para ciencias de la vida |
| Descripción | SELLADOR PARA PLACAS, ACETATO |
| Material | Poliéster |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 100 |
| Dimensiones (L x An) | 83 x 124 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el dorso adhesivo; elimina el efecto de borde en ELISA, minimiza la evaporación y la contaminación cruzada |
| Mostrar más |