Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dishes
Código de producto. 11732515
Cambiar vista
Click to view available options
N.° de pocillos:
1
4
8
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de pocillos Tamaño de la unidad
11732515 8 paquete de 100
11722515 1 paquete de 100
10766933 4 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11732515 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 267062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00€
    1058.00€ / paquete de 100
    Ahorro 157.00€
    12% Descuento
En stock
Desarrolle aplicaciones de biología molecular con las placas rectangulares sin tratamiento Thermo Scientific™ Nunc™, con dimensiones ANSI™ estándar y optimizadas para robótica.
Las placas rectangulares sin tratamiento Thermo Scientific™ Nunc™ con dimensiones ANSI™ estándar están optimizadas para aplicaciones de biología molecular mediante instrumentos robóticos.
Placas rectangulares de 1, 4 y 8 pocillos
  • Las placas de un pocillo son perfectas para aplicaciones de cribado de alto rendimiento (HTS) en placas de Petri
  • Las placas de 4 y 8 pocillos son perfectas para la compartimentación de ensayos y el sondeo de varios subgrupos genéticos
  • Las placas de 4 pocillos incluyen 4 portaobjetos de vidrio para almacenamiento
Formato de 1 pocillo
  • Formato de placa adecuado para el cultivo celular
  • Aplicaciones HTS de placas de Petri
Formatos de 4 y 8 pocillos
  • Compartimentación de ensayos
  • Sondeo de varios subgrupos genéticos
  • Tiras de lavado de Western blot
  • Las placas de 4 pocillos disponen de 4 portaobjetos de vidrio
  • Útiles para todas las áreas de cultivo celular, incluidos los procesos de gran magnitud y la clonación
Información para pedidos:
Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No Barcode
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Formato SBS Standard
matriz, red, conjunto 2 x 4
Color Clear
Tipo de producto Cubeta de cultivo celular
Material Polystyrene
N.° de pocillos 8
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Volumen total del pocillo (métrico) 11 mL
Forma del pocillo Rectangular
Incluye Tapa
N.º por caja 100/Cs.
N.° por paquete 10 Pk.
Cantidad 10 Pk.
Longitud (métrico) 100 mm
Anchura (métrico) 86 mm
Altura (métrico) 59 mm