Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dishes
Descripción
Las placas rectangulares sin tratamiento Thermo Scientific™ Nunc™ con dimensiones ANSI™ estándar están optimizadas para aplicaciones de biología molecular mediante instrumentos robóticos.
Placas rectangulares de 1, 4 y 8 pocillos
- Las placas de un pocillo son perfectas para aplicaciones de cribado de alto rendimiento (HTS) en placas de Petri
- Las placas de 4 y 8 pocillos son perfectas para la compartimentación de ensayos y el sondeo de varios subgrupos genéticos
- Las placas de 4 pocillos incluyen 4 portaobjetos de vidrio para almacenamiento
Formato de 1 pocillo
- Formato de placa adecuado para el cultivo celular
- Aplicaciones HTS de placas de Petri
Formatos de 4 y 8 pocillos
- Compartimentación de ensayos
- Sondeo de varios subgrupos genéticos
- Tiras de lavado de Western blot
- Las placas de 4 pocillos disponen de 4 portaobjetos de vidrio
- Útiles para todas las áreas de cultivo celular, incluidos los procesos de gran magnitud y la clonación
Información para pedidos:
Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Formato | SBS Standard |
| matriz, red, conjunto | 1 x 4 |
| Color | Clear |
| Tipo de producto | Cubeta de cultivo celular |
| Material | Polystyrene |
| N.° de pocillos | 4 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Mostrar más |