Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrene Roller Bottles
Código de producto. 11957894
Cambiar vista
Click to view available options
Área de crecimiento celular:
1450 cm2
850 cm2
Superficie del frasco:
Plisado
Suave
Superficie lisa, hendidura profunda
Superficie lisa, leve hendidura
Tipo de tapón:
Tapón no ventilado con activación mediante giro
Tapón no ventilado de colocación y retirada sencillas
Tapón ventilado con activación mediante giro
Tapón ventilado de colocación y retirada sencillas
Envase:
2/paquete, 20/caja
2/paquete, 20/caja; doble envase
20/paquete, 20/caja
20/paquete, 20/caja; doble envase
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 20
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Área de crecimiento celular Superficie del frasco Tipo de tapón Envase Tamaño de la unidad
11957894 850 cm2 Suave Tapón no ventilado de colocación y retirada sencillas 2/paquete, 20/caja paquete de 20
11947894 850 cm2 Suave Tapón ventilado de colocación y retirada sencillas 2/paquete, 20/caja 20 PCS
11967894 850 cm2 Suave Tapón no ventilado de colocación y retirada sencillas 20/paquete, 20/caja paquete de 20
11977894 850 cm2 Suave Tapón no ventilado de colocación y retirada sencillas 20/paquete, 20/caja; doble envase 20 PCS
11987894 850 cm2 Superficie lisa, leve hendidura Tapón ventilado con activación mediante giro 2/paquete, 20/caja 20 PCS
11997894 850 cm2 Superficie lisa, hendidura profunda Tapón ventilado con activación mediante giro 2/paquete, 20/caja paquete de 20
11907904 850 cm2 Superficie lisa, leve hendidura Tapón no ventilado con activación mediante giro 2/paquete, 20/caja 20 PCS
11917904 850 cm2 Superficie lisa, leve hendidura Tapón no ventilado con activación mediante giro 20/paquete, 20/caja; doble envase paquete de 20
12311393 850 cm2 Superficie lisa, hendidura profunda Tapón no ventilado con activación mediante giro 2/paquete, 20/caja; doble envase 20 PCS
12311643 850 cm2 Superficie lisa, hendidura profunda Tapón no ventilado con activación mediante giro 20/paquete, 20/caja 20 PCS
11947904 850 cm2 Superficie lisa, hendidura profunda Tapón no ventilado con activación mediante giro 20/paquete, 20/caja; doble envase paquete de 20
11937894 1450 cm2 Plisado Tapón no ventilado de colocación y retirada sencillas 20/paquete, 20/caja; doble envase 20 PCS
11727634 1450 cm2 Plisado Tapón ventilado de colocación y retirada sencillas 20/paquete, 20/caja; doble envase paquete de 20
11927894 1450 cm2 Plisado Tapón no ventilado de colocación y retirada sencillas 20/paquete, 20/caja paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11957894 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 182702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    152.00€ / paquete de 20
    Ahorro 70.00€
    31% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Haga crecer células de forma fiable con alta reproducibilidad mediante el uso de frascos con forma cilíndrica de poliestireno Thermo Scientific™ Nunc™.
Haga crecer células con alta reproducibilidad con los frascos con forma cilíndrica de poliestireno Thermo Scientific™ Nunc™ altamente fiables. Se han desarrollado para aplicaciones como la producción industrial de vacunas, anticuerpos monoclonales y fármacos bioterapéuticos.
Características:
  • El exclusivo diseño de una sola pieza reduce las posibilidades de fugas a través de las costuras.
  • Las hendiduras leves y profundas permiten una excelente manipulación manual y automatizada.
  • Los procesos de fabricación exclusivos otorgan una mayor resistencia a impactos
  • La versión con superficies expandidas en vertical facilita el vaciado y reduce la retención de producto
Recomendada para:
  • Expansión de cultivos celulares
  • Producción de vacunas
  • Producción de anticuerpos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Superficie del frasco Suave
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Expansión de cultivos celulares, producción de vacunas, producción de anticuerpos, Vaccine Production, Antibody Production
Material Poliestireno
N.º por caja 20
N.° por paquete 2
Envase 2/paquete, 20/caja
Esterilidad Estéril
Área de crecimiento celular 850 cm2
Closure Included Sí
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón no ventilado de colocación y retirada sencillas
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco con forma cilíndrica
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.