Learn More
Thermo Scientific™ Frascos con forma cilíndrica de PETG Nunc™
Código de producto. 10059702
Cambiar vista
Click to view available options
Área de crecimiento celular:
1050 cm2
1700 cm²
1800 cm2
2100 cm2
4200 cm2
Superficie del frasco:
Plisado
Suave
Envase:
20/caja
22/caja
5/funda, 20/caja
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 20
paquete de 22
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Área de crecimiento celular Superficie del frasco Envase Tamaño de la unidad
10059702 1050 cm2 Suave 5/funda, 20/caja 20 PCS
10712974 1050 cm2 Suave 20/caja paquete de 20
10263393 1050 cm2 Suave 5/funda, 20/caja paquete de 20
10627584 1700 cm² Plisado 20/caja paquete de 20
10385073 1800 cm2 Suave 22/caja paquete de 22
10704144 2100 cm2 Plisado 20/caja paquete de 20
10551844 2100 cm2 Plisado 5/funda, 20/caja 20 PCS
10596895 4200 cm2 Plisado 22/caja paquete de 22
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10059702 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 106005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.66€
    169.00€ / paquete de 20
    Ahorro 66.66€
    28% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Aumente la expansión celular y la producción al tiempo que elimina la necesidad de adquirir equipos de producción adicionales o aumentar la plantilla.
Aumente la expansión celular y la producción al tiempo que elimina la necesidad de adquirir equipos de producción adicionales o aumentar la plantilla gracias a los frascos con forma cilíndrica de copoliéster de polietileno tereftalato (PETG) Thermo Scientific™ Nunc™. El PETG es prácticamente irrompible y ofrece una garantía añadida de que el valioso contenido se mantendrá seguro durante las aplicaciones industriales y de laboratorio, incluidas las vacunas, la expansión de cultivos celulares y la producción de otros elementos biológicos.
Características principales:
  • Fabricado en PETG, un material extremadamente resistente.
  • Se puede congelar hasta -40 °C y admite métodos de liberación celular de congelación/descongelación, con la consiguiente reducción de la dependencia de la tripsina
  • Proporciona soluciones a todas las escalas con una amplia gama de áreas de superficie, desde 1050 cm2 a 4200 cm2
  • El cierre ergonómico de acción rápida reduce los esfuerzos requeridos de la muñeca y aumenta la productividad.
  • Cada frasco cuenta con un número de lote para poder seguirlo.
Recomendada para:
  • Expansión de cultivos celulares
  • Producción de vacunas
  • Producción de anticuerpos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Superficie del frasco Suave
Capacidad (métrico) 2 L
Color Transparente
Descripción 1060-05
Material PETG
N.º por caja 20/Cs.
N.° por paquete 5 Pk.
Envase 5/funda, 20/caja
Esterilidad Sterile
Área de crecimiento celular 1050 cm2
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Wide
Tipo de tapón Cierre ergonómico de acción rápida
Capacidad (imperial) 67.63 fl. oz.
Forma Forma redonda
Desechables Single-use
Tipo de producto Frasco con forma cilíndrica
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.