Learn More
Bandeja Nunc™ OmniTray
Descripción
Trabaje con bibliotecas para detección, hibridación de ADN, técnicas con placas de Petri estándar y procesos de proliferación bacteriana con las bandejas Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™.
- El poliestireno transparente tiene excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas y el recuento de colonias El poliestireno sin tratar es hidrófobo y resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin adherencia Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio Tratamiento para el cultivo celular: la superficie tratada para cultivo celular Nunclon™ Delta es hidrófila y propicia el crecimiento y la adherencia celular La claridad óptica facilita la visualización de las colonias Se pueden congelar a -20°C
- Soporte para la membrana en la técnica de dot blotting Recipiente para los pasos de desnaturalización, hibridación y lavado Recipiente de almacenamiento para membranas
140156 y 140175
- Forma rectangular mejorada, ideal para sistemas de visualización y selección automáticos
Dim. externas: L × An: 5,03 × 3,39in. (128 × 86 mm); Altura total: 0,57in. (14,5 mm)
Tapas
Técnicas de dot blotting, desnaturalización/hibridación/lavado, crecimiento bacteriano y almacenamiento de membranas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen la recomendación de las normas nacionales americanas (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Color del tapón | Clear |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Descripción | MaxiSorp surface |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 90 mL |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Mostrar más |