Learn More
Thermo Scientific™ Multiplacas sin tratamiento Nunc™
BIOPHARMA
Código de producto. 10559532
Cambiar vista
Click to view available options
N.° de pocillos:
4
6
12
24
48
Tamaño de la unidad:
120 PCS
paquete de 75
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de pocillos Unit Size
10559532 12 paquete de 75
10624903 24 paquete de 75
10396482 6 paquete de 75
10132882 48 paquete de 75
10778724 4 120 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10559532 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 150200
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
Realice cultivos celulares en suspensión con las multiplacas sin tratamiento Thermo Scientific™ Nunc™.
Realice cultivos celulares en suspensión con las multiplacas sin tratamiento Thermo Scientific™ Nunc™.
  • Pocillos redondos de fondo plano, con tapa
  • Excelentes propiedades ópticas
  • Los bordes de los pocillos elevados reducen el riesgo de contaminación cruzada
  • Tapa con esquinas ranuradas para un buen ajuste y una fácil orientación
  • Apirógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Placa Multi-Pocillos
Volumen del pocillo (métrico) 2 mL (Pozo)
N.° de pocillos 12
Volumen de trabajo (métrico) 2 mL
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Flat Bottom (F-well)
Incluye Tapa
N.º por caja 75
N.° por paquete 1
Longitud (métrico) 128 mm
Anchura (métrico) 86 mm
Show More Show Less
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.