Learn More
Thermo Scientific™ Matraces sin tratamiento Nunc™
BIOPHARMA
Código de producto. 10476921
Cambiar vista
Click to view available options
Área de cultivo:
175 cm2
25 cm2
500 cm2
75 cm2
Tamaño de la unidad:
100 PCS
200 PCS
30 PCS
paquete de 32
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Área de cultivo unitSize
10476921 25 cm2 200 PCS
10681474 500 cm2 paquete de 32
10076901 75 cm2 100 PCS
10444112 175 cm2 30 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10476921 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 169900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.21€
    273.00€ / paquete de 200
    Ahorro 171.21€
    38% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Minimice la probabilidad de contaminación con estos matraces sin tratamiento de alta calidad y poliestireno transparente Thermo Scientific™ Nunc™ para cultivos celulares en suspensión.
Benefíciese de los diseños sencillos de estos matraces sin tratamiento de alta calidad y poliestireno transparente Thermo Scientific™ Nunc™ para cultivos celulares en suspensión.
Características:
  • Tapones blancos para facilitar la identificación
  • El diseño ergonómico de Thermo Scientific™ EasyFlask™ permite una manipulación y pipeteo sencillos
  • El Thermo Scientific™ TripleFlask™ con tres capas paralelas tiene las mismas dimensiones externas que un matraz estándar de 175 cm2
  • El tapón con filtro garantiza un flujo de aire constante al tiempo que minimiza las posibilidades de contaminación
  • Estériles y apirógenos
Garantía: 90 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Descripción T25 EasYFlask no tratados Nunc, tapón con filtro
Material Poliestireno
Estilo de cuello Angular
N.º por caja 200
N.° por paquete 10
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Filtro
Área de cultivo 25 cm2
Tratamiento de superficie No tratado
Volumen de trabajo (métrico) 7 mL
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.