Learn More
Thermo Scientific™ Matraces sin tratamiento Nunc™
Description
Benefíciese de los diseños sencillos de estos matraces sin tratamiento de alta calidad y poliestireno transparente Thermo Scientific™ Nunc™ para cultivos celulares en suspensión.
Características:
- Tapones blancos para facilitar la identificación
- El diseño ergonómico de Thermo Scientific™ EasyFlask™ permite una manipulación y pipeteo sencillos
- El Thermo Scientific™ TripleFlask™ con tres capas paralelas tiene las mismas dimensiones externas que un matraz estándar de 175 cm2
- El tapón con filtro garantiza un flujo de aire constante al tiempo que minimiza las posibilidades de contaminación
- Estériles y apirógenos
Garantía: 90 días
Specifications
Specifications
| Color del tapón | Blanco |
| Descripción | T175 EasYFlask no tratados Nunc, tapón con filtro |
| Material | Poliestireno |
| Estilo de cuello | Angular |
| N.º por caja | 30 |
| N.° por paquete | 5 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Filtro |
| Área de cultivo | 175 cm2 |
| Tratamiento de superficie | No tratado |
| Show More |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.