Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well Black Plate, Coverglass Bottom, CC2 Surface, Pack of 6
Código de producto. 10769524
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Case of 30
Tamaño de la unidad:
30 PCS
10769524 Case of 30 30 PCS
1 options
Código de producto. 10769524
Marca: Thermo Scientific™ 160376
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Color:negro, fondo transparente; Esterilidad:estéril; Tapa:con tapa; Tipo: Base de cubreobjetos óptica
Consiga una fluorescencia y una luminiscencia óptimas para aplicaciones microscópicas y de cultivo celular con las placas de fondo óptico de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ con base de cubreobjetos y una estructura superior blanca o negra de poliestireno con una película de poliestireno en el fondo de la placa.
Características:
  • Mejora del fondo, la autofluorescencia y la diafonía
  • Microplacas negras para mediciones de fluorescencia que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
  • Microplacas blancas para mediciones de luminiscencia que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
  • Superficie de cultivo celular ideal para ensayos celulares
  • La modificación de la superficie CC2 imita a la poli-D-lisina y proporciona un rendimiento superior para la adherencia y el crecimiento de células exigentes.
  • Codificación personalizada disponible con códigos de barras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Código de barras personalizado disponible
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 6/paq., 30/caja
Línea de productos Nunc
Color Negro
Tipo de producto Base de cubreobjetos óptica
Estilo de falda Reborde alto
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 400 μl
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie CC2, tratamiento que imita la poli-D lisina
Forma del pocillo Flat Bottom (F-well)
N.º por caja 30
N.° por paquete 6
Cantidad Case of 30