Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom, Optical Coverglass Base Microplate
Código de producto. 10472222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Case of 30
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10472222 Case of 30 paquete de 30
1 options
Código de producto. 10472222 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 164588
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3475.00€
    3156.33€ / paquete de 30
    Ahorro 318.67€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Color:negro, fondo transparente; Esterilidad:estéril; Tapa:con tapa; Tipo: Base de cubreobjetos óptica
Consiga una fluorescencia y una luminiscencia óptimas para aplicaciones microscópicas y de cultivo celular con las placas de fondo óptico de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ con base de cubreobjetos y una estructura superior blanca o negra de poliestireno con una película de poliestireno en el fondo de la placa.
Características:
  • Mejora del fondo, la autofluorescencia y la diafonía
  • Microplacas negras para mediciones de fluorescencia que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
  • Microplacas blancas para mediciones de luminiscencia que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
  • Superficie de cultivo celular ideal para ensayos celulares
  • La modificación de la superficie CC2 imita a la poli-D-lisina y proporciona un rendimiento superior para la adherencia y el crecimiento de células exigentes.
  • Codificación personalizada disponible con códigos de barras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase Paquete de 6, 30 cajas
Línea de productos Nunc
Color Negro, Fondo transparente
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 30
N.° por paquete 6
Cantidad Case of 30