Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate
BIOPHARMA
Código de producto. 10212811
Cambiar vista
Click to view available options
N.° de pocillos:
96
N.° por paquete:
1 microplaca
10 Microplacas
N.º por caja:
160 placas
50 microplacas
Tamaño de la unidad:
paquete de 160
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de pocillos N.° por paquete N.º por caja Tamaño de la unidad
10212811 96 1 microplaca 50 microplacas paquete de 50
10567131 96 10 Microplacas 160 placas paquete de 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10212811 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 167008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.87€
    163.00€ / paquete de 50
    Ahorro 91.87€
    36% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Color: Transparente; Esterilidad: Estéril; Tapa: Con tapa
Las microplacas Thermo Scientific™ Nunc MicroWell de 96 pocillos se han optimizado para su uso con robótica, lectores automatizados y sistemas de manipulación de líquidos. Las microplacas de 96 pocillos se utilizan para la detección de antibióticos, los ensayos basados en células y los compuestos para el cribado. La forma con fondo plano es perfecta para las mediciones ópticas y microscópicas. Nuestras placas son de alta calidad y permiten obtener resultados fiables y uniformes.
  • El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
  • El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
  • Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
  • Tratada para cultivo celular: La superficie tratada para cultivo celular Nunclon™ Delta es una superficie hidrófila que facilita la fijación y la proliferación celulares
  • Las placas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
  • Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Código de barras personalizado disponible
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Los recipientes Non-pyrogenic
Formato Estándar
Tapa Con tapa
Descripción Placa de 96 pocillos con fondo en F, Nunclon Delta, transparente, con tapa, estéril (paquete de 1, caja de 50)
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Envase 1/paq., 50/caja
Línea de productos Nunc
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 400 μl
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Nunclon Delta
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 50 microplacas
N.° por paquete 1 microplaca
Cantidad 50/caja