Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well White/Clear Bottom Plate, Non-Treated Surface, No Lid, Non-Sterile, Pack of 10
Código de producto. 10067581
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. unitSize
10067581 paquete de 30
1 options
Código de producto. 10067581 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 265302
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Color:blanco, fondo transparente; Esterilidad:no estéril; Tapa:sin tapa; Tipo: Base de polímero óptico
Las placas de fondo óptico de 96 pocillos con base de polímeros Thermo Scientific™ Nunc MicroWell tienen estructuras superiores negras o blancas de poliestireno macizo con una película de poliestireno en la base de la placa. Las placas se han optimizado para fluorescencia y luminiscencia en aplicaciones de cultivo celular y microscópicas.
Placas con estructura superior de poliestireno blanco o negro y fondo de polímero o de cubreobjetos, que combinan la claridad óptica del poliestireno virgen cristalino con la superficie óptima y son idóneas para un gran abanico de aplicaciones HTS.
  • El fondo, la autofluorescencia y la diafonía mejoran con las microplacas Nunc negras o blancas.
  • Las microplacas negras se recomiendan para mediciones de fluorescencia, ya que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
  • Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
  • Disponibilidad en negro para pruebas de fluorescencia, y en blanco para ensayos de luminiscencia y fluorescencia; ambas con fondo transparente
  • Placa con base de polímero
  • Volumen de trabajo: 50-200 μl/pocillo
  • Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Información para pedidos:
Los números de referencia 152040, 152036, 152028 y 152037 se fabrican en un entorno limpio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Código de barras personalizado disponible
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase Paquete de 10, 30 cajas
Línea de productos Nunc
Color Blanco
Tipo de producto Base de polímero óptico
Estilo de falda Reborde alto
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 400 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 50 to 200 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 30
N.° por paquete 10
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.