Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microscope Slides
Código de producto. 10788091
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Permanox
Poliestireno
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10788091 Poliestireno paquete de 100
10526371 Permanox paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10788091 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 960004
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Cambie los portaobjetos de vidrio por los portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ para microscopio, que ofrecen una mejor fijación celular.
Consiga un crecimiento y una fijación celular similares a los matraces y placas de cultivo celular estándar con los portaobjetos de microscopio de plástico Thermo Scientific™ Nunc™. Disponibles en plástico de poliestireno o Permanox.
  • El tratamiento superficial de los portaobjetos de plástico garantiza una fijación y un crecimiento celular óptimos, similares a los de los recipientes de cultivo celular normales
Garantía: 90 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 25 mm
N.º por caja 100/Cs.
N.° por paquete 20 Pk.
Esterilidad Estériles
Frosted 1 End
Material Poliestireno
Precleaned Yes
Tipo Microscope Slide
Número de pocillos 0
Color Clear
Recubrimiento Tratados para cultivo celular
Descripción Portaobjetos para microscopio de poliestireno
Dimensiones (L x An) 75 x 25 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.