Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microscope Slides
Código de producto. 10526371
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Permanox
Poliestireno
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10526371 Permanox paquete de 100
10788091 Poliestireno paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10526371 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 160005
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Cambie los portaobjetos de vidrio por los portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ para microscopio, que ofrecen una mejor fijación celular.
Consiga un crecimiento y una fijación celular similares a los matraces y placas de cultivo celular estándar con los portaobjetos de microscopio de plástico Thermo Scientific™ Nunc™. Disponibles en plástico de poliestireno o Permanox.
  • Corresponde a la superficie de la mayoría de recipientes de cultivo de células estándar hechos de poliestireno
  • El tratamiento de la superficie garantiza unas condiciones óptimas para el crecimiento y la fijación celular
  • Superficie tratada para fomentar la fijación y el crecimiento celular
  • Tamaño: 3 × 1 pulg. (75 × 27 mm)
  • Estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 25 mm
N.º por caja 100/Cs.
N.° por paquete 20 Pk.
Esterilidad Estériles
Frosted 1 End
Material Permanox
Precleaned Yes
Tipo Microscope Slide
Número de pocillos 0
Color Clear
Recubrimiento Tratados para cultivo celular
Descripción Portaobjetos de microscopio de plástico Permanox
Dimensiones (L x An) 75 x 25 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.