Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de plástico para almacenamiento de microplacas Nunc™
Código de producto. 12736558
Cambiar vista
Click to view available options
matriz, red, conjunto:
10 estantes de alto
10 x 5
5 x 5
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. matriz, red, conjunto Tamaño de la unidad
12736558 5 x 5 1 PCS
10662301 10 estantes de alto cada uno
10741234 10 x 5 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12736558 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 344380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    516.00€ / paquete de 1
    Ahorro 24.00€
    4% Descuento
En stock
Almacene y transporte de forma segura y cómoda muestras en microplacas, placas de pocillos profundos y gradillas Cryobank utilizando gradillas de almacenamiento de plástico Thermo Scientific™ Nunc™.
Conveniently and safely store and transport samples in microplate, deep-well plates and cryobank racks by using Thermo Scientific™ Nunc™ Plastic Storage Racks, ideal for genome library storage, DNA and RNA libraries, and storage of compounds for high throughput screening.
  • Diseño en horizontal que encaja en la mayoría de congeladores y estufas microbiológicas verticales y horizontales
  • Los clips de retención aseguran las placas en su lugar
  • Con asas superiores y laterales para un transporte más cómodo
  • La barra de bloqueo protege las placas
  • El asa permite un transporte cómodo
  • Congelador compatible hasta - 80°C
  • Uso no adecuado con nitrógeno líquido/gaseoso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Verde
Admite Gradillas Cryobank, Deepwell Plates, Microplacas
Material Polipropileno, metal
Forma Rectángulo
Apilables No
Altura (imperial) del estante 2 pulg
Altura (métrico) del estante 5 cm
Fondo (métrico) 14 cm
Tipo de producto Rack para microplacas
Altura (métrico) 14 cm
matriz, red, conjunto 5 x 5
Anchura (métrico) 10 cm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.