Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de plástico para almacenamiento de microplacas Nunc™
Descripción
Conveniently and safely store and transport samples in microplate, deep-well plates and cryobank racks by using Thermo Scientific™ Nunc™ Plastic Storage Racks, ideal for genome library storage, DNA and RNA libraries, and storage of compounds for high throughput screening.
- Diseño en horizontal que encaja en la mayoría de congeladores y estufas microbiológicas verticales y horizontales
- Los clips de retención aseguran las placas en su lugar
- Con asas superiores y laterales para un transporte más cómodo
- La barra de bloqueo protege las placas
- El asa permite un transporte cómodo
- Congelador compatible hasta - 80°C
- Uso no adecuado con nitrógeno líquido/gaseoso
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Verde |
| Admite | Gradillas Cryobank, Microplacas |
| Material | Polipropileno, metal |
| Forma | Rectángulo |
| Apilables | No |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 23 x 10 x 14 cm |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Longitud (imperial) | 9,05 in |
| Anchura (imperial) | 3,94 in |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.