Learn More
Thermo Scientific™ Tubos universales de 5.0 ml de perfil bajo con rosca externa Nunc™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15297458
Change view
Click to view available options
Código de barras:
No
Sin código de barras en tubo; código de barras en gradilla
Sí, 2D
Envase:
1 Pk., 10 Cases
240 tubes
5 Pk., 10 Cases
Tamaño de la unidad:
10 PCS
240 PCS
paquete de 10
paquete de 240
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Código de barras Envase unitSize
15297458 Sí, 2D 240 tubes 240 PCS
15217468 No 5 Pk., 10 Cases 10 PCS
15292986 No 240 tubes 240 PCS
15204147 Sí, 2D 240 tubes paquete de 240
15207468 No 240 tubes paquete de 240
15553714 240 tubes paquete de 240
15563714 Sin código de barras en tubo; código de barras en gradilla 240 tubes paquete de 240
15573694 1 Pk., 10 Cases paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15297458 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 374322
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cumpla los requisitos de seguimiento y envasado para el almacenamiento de muestras sólidas o líquidas con estos tubos universales de perfil bajo.
Cumpla los requisitos de seguimiento y envasado para el almacenamiento de muestras sólidas o líquidas con los tubos universales de rosca externa de 5,0 ml Thermo Scientific™ Nunc™ de perfil bajo.Una solución resistente para el almacenamiento de muestras sólidas o líquidas, los tubos incluyen códigos de barras 2D, graduaciones, un parche blanco para etiquetado y un diseño de boca ancha para facilitar la adición y extracción del material de muestra.El diseño de rosca externa minimiza el riesgo de contaminación en los procedimientos de manipulación manual.Los tubos y la gradilla están clasificados para su uso para almacenamiento hasta temperaturas de nitrógeno líquido en fase de vapor.
Diseño de tubo flexible
  • La boca ancha proporciona un fácil acceso mediante el uso de pinzas para añadir aproximadamente tres (3) secciones de 1 mm de tejido, material de plantas u otras muestras sólidas para almacenamiento
  • La altura total del tubo de menos de 50 mm y la forma del fondo en U permiten un acceso cómodo con puntas de pipeta de longitud estándar cuando se utiliza para el almacenamiento de líquidos
  • Disponible con o sin código de barras 2D
  • Incluyen graduaciones impresas con superficie de escritura de color blanco para la identificación de muestras manual
  • Se pueden adquirir en una gradilla con cierre de estilo universal o a granel para satisfacer sus requisitos de manipulación de muestras
Diseño del tapón
  • El tapón cuenta con una rosca fácilmente automatizable compatible con los equipos de taponado y retirada de tapones Nunc
  • El tubo con tapa con rosca externa está diseñado para la crioconservación hasta la fase de vapor de nitrógeno líquido
Seguimiento seguro
  • El código de barras 2D de unión permanente se ha grabado con láser en la base del tubo para identificar y hacer un seguimiento de las muestras de forma segura
  • Ahora disponibles en una gradilla con códigos de barras para permitir el seguimiento de la gradilla, además de tubos individuales
  • El lector de códigos de barras 2D Thermo Scientific decodifica al instante cada código de barras de los tubos y transfiere la información del tubo a la aplicación o base de datos
  • Los tubos incluyen un espacio de escritura de color blanco para la información de muestra además de, o en lugar de, utilizar códigos de barras 2D
Control de calidad exhaustivo
  • Los códigos de barras 2D se escanean tras la fabricación para garantizar su legibilidad
  • Los códigos de barras se comprueban en la base de datos de códigos previamente asignados para evitar duplicados
  • La estanqueidad de los tubos se ha sometido a pruebas para garantizar la integridad y la seguridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad El producto está certificado como material libre de ARNasa/ADNasa y endotoxinas
Tipo de producto Tubo universal
Color del tapón Clear
Capacidad (métrico) 5 mL
Forma del fondo Cónicos
Material Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI
Estilo de rosca Externo
Graduaciones Etiqueta blanca y graduaciones
N.º por caja 240
N.° por paquete 24
Envase 240 tubes
Volumen de trabajo (métrico) 4,5 mL
Código de barras Sí, 2D
Línea de productos Tubo criogénico universal Nunc
Esterilidad Estériles según SAL 10-6
Graduated Sí
Antirrotación
Cantidad de embalaje 240 cajas (tubo)
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Capacidad (imperial) 0,169 oz
Sin ADNasa
Tipo de tapón Tapón universal sin junta, con rosca externa