Learn More
Thermo Scientific™ Placas y multiplacas Nunc™ con superficie de bajo nivel de unión celular
Descripción
Evite la adhesión de células adherentes a la superficie y permita la formación de colonias de células independientes del anclaje mediante placas y multiplacas Thermo Scientific™ Nunc™ con superficie de bajo nivel de unión celular.
- Ideales para el cultivo de cuerpos embrioides, neuroesferas u otros grupos de células independientes del anclaje
- Esterilizadas mediante radiación gamma y con certificación de apirogenia
- Incluye tapa
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Descripción | Multidish |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 3 mL (pocillo) |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Nunclon Delta |
| Tipo | Multi Dish |
| Volumen de trabajo (métrico) | 3 mL |
| Mostrar más |