Learn More
Thermo Scientific™ Cubreobjetos de vidrio con cámara Nunc™ Lab-Tek™ II
Código de producto. 16260671
Cambiar vista
Click to view available options
Pocillos:
1
2
4
8
Material:
Vidrio borosilicatado 1.5
Vidrio de borosilicato 1.5
Vidrio de borosilicato de 1.5
Vidrio de borosilicato, 1,5
Descripción:
Cubreobjetos con cámara de 2 pocillos, con pocillos no extraíbles
Cubreobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos no extraíbles
Cubreobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos no extraíbles
Sistema de cubreobjetos de vidrio con cámara
Tamaño de la unidad:
16 PCS
paquete de 16
paquete de 96
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pocillos Material Descripción Tamaño de la unidad
16260671 8 Vidrio borosilicatado 1.5 Cubreobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos no extraíbles paquete de 16
13003053 1 Vidrio de borosilicato de 1.5 Sistema de cubreobjetos de vidrio con cámara paquete de 96
16200671 1 Vidrio de borosilicato de 1.5 Sistema de cubreobjetos de vidrio con cámara paquete de 16
10040641 1 Vidrio de borosilicato de 1.5 Sistema de cubreobjetos de vidrio con cámara 16 PCS
16220671 2 Vidrio de borosilicato 1.5 Cubreobjetos con cámara de 2 pocillos, con pocillos no extraíbles paquete de 16
10654602 2 Vidrio de borosilicato 1.5 Cubreobjetos con cámara de 2 pocillos, con pocillos no extraíbles 16 PCS
13013053 2 Vidrio de borosilicato 1.5 Cubreobjetos con cámara de 2 pocillos, con pocillos no extraíbles paquete de 96
16240671 4 Vidrio de borosilicato, 1,5 Cubreobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos no extraíbles paquete de 16
11397714 4 Vidrio de borosilicato, 1,5 Cubreobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos no extraíbles paquete de 96
10052071 4 Vidrio de borosilicato, 1,5 Cubreobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos no extraíbles 16 PCS
10758192 8 Vidrio borosilicatado 1.5 Cubreobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos no extraíbles paquete de 16
11317724 8 Vidrio borosilicatado 1.5 Cubreobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos no extraíbles paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 16260671 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 155409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00€
    389.17€ / paquete de 16
    Ahorro 82.83€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Cultive y visualice las células vivas en un único dispositivo. Este cubreobjetos tiene las características ópticas óptimas que se necesitan para la microscopía de alta capacidad de ampliación y el análisis de imágenes confocales.
Cultive, examine y analice las células vivas en un único dispositivo. El cubreobjetos de vidrio con cámara Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II con base de vidrio de borosilicato n.º 1,5 ofrece las características ópticas óptimas requeridas para la microscopía de alta capacidad de ampliación y el análisis de imágenes confocales. Disponible en formatos de 1, 2, 4 y 8 pocillos. La estructura de la cámara superior no se puede quitar del cubreobjetos.
  • Cámara de medios de poliestireno no desmontable fijada firmemente sobre un cubreobjetos de borosilicato extrafino (n.° 1,5) para ofrecer una visualización óptima con microscopía invertida de alta potencia
  • El intercambio de gases se consigue con una evaporación mínima a través de la cubierta de poliestireno con lengüetas
  • Para el cultivo y la visualización de células vivas
  • Estéril
Información sobre pedidos:
Se suministra estéril en prácticas bandejas de incubación apilables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pocillos 8
Área de cultivo 0,7 cm2
Material de la tapa Poliestireno
Descripción Cubreobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos no extraíbles
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Material Vidrio borosilicatado 1.5
Volumen de trabajo (métrico) De 0.2 a 0.5 ml
Grosor (métrico) De 0.16 a 0.19 mm
Incluye Tapa de poliestireno transparente con asas en la parte superior y lateral para manipulaciones asépticas
N.° por paquete 16
Dimensions (LxW) 55 x 24 mm
Esterilidad Estéril
Color del tapón Transparente
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.