Learn More
Thermo Scientific™ Sistema dNunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™
Código de producto. 16230661
Cambiar vista
Click to view available options
Pocillos:
1
2
4
8
Tamaño de la unidad:
16 PCS
paquete de 16
paquete de 96
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pocillos unitSize
16230661 1 paquete de 16
11367704 1 paquete de 96
10316381 1 16 PCS
16240661 2 paquete de 16
10030641 2 16 PCS
11377704 2 paquete de 96
16250661 4 paquete de 16
11387704 4 paquete de 96
10717931 4 paquete de 16
16260661 8 paquete de 16
10234121 8 16 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 16230661 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 154453
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Potencie el crecimiento celular directamente sobre portaobjetos con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™.
Potencie el crecimiento celular, tiña y examine células directamente sobre el portaobjetos con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™, que consta de una II cámara de medios de poliestireno extraíble unida a un portaobjetos de cristal estándar. La superficie del portaobjetos está especialmente tratada para cultivos celulares adherentes. Disponible en formatos de 1, 2, 4 y 8 pocillos.
  • Complemente estéril, se comercializa en configuraciones de 1, 2, 4 ó 8 pocillos
  • La cubierta con lengüetas se fija sobre la cámara para permitir el intercambio de gases al tiempo que se minimiza la evaporación
  • La herramienta de retirada (incluida) facilita la separación de la cámara del portaobjetos
  • La zona de rotulación Superfrost™ facilita el etiquetado
  • Portaobjetos para microscopio no fluorescente, de vidrio con esquinas redondeadas
  • Adhesivo biocompatible
  • Borde de pocillo hidrófobo e inerte impreso en el portaobjetos
  • Tratado para una excelente fijación y crecimiento de células
  • Separador de portaobjetos incluido en cada paquete
  • Para uso exclusivo en investigación
Incluye:
Herramienta de retirada
Nota:
Superfrost™ es una marca comercial registrada de Erie Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pocillos 1
Área de cultivo 8.6 cm2
Material de la tapa Poliestireno
Descripción Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Material Vidrio RS
Volumen de trabajo (métrico) De 2.0 a 4.5 mL
Incluye Tapa de poliestireno transparente con asas en la parte superior y lateral para manipulaciones asépticas
N.° por paquete 16
Dimensions (LxW) 74 x 25 mm
Esterilidad Estéril
Color del tapón Transparente
Cantidad 1 Ea.
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.