Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide
Código de producto. 16230651
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Vidrio
Descripción:
Flaskette
SlideFlask
Tamaño de la unidad:
50 PCS
96 PCS
paquete de 16
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Descripción Tamaño de la unidad
16230651 Vidrio Flaskette paquete de 16
10439672 Poliestireno SlideFlask 50 PCS
16220651 Poliestireno SlideFlask paquete de 50
11317774 Vidrio Flaskette 96 PCS
12892784 Vidrio Flaskette paquete de 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16230651 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 177453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.50€
    300.67€ / paquete de 16
    Ahorro 22.83€
    7% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Haga crecer cultivos celulares directamente en los portaobjetos mediante el matraz sobre portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™, ideal para la autorradiografía y la inmunofluorescencia unicelulares.
Cultivos celulares directamente en los portaobjetos para microscopio con los matraces sobre portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™, ideales para la autorradiografía y la inmunofluorescencia unicelulares.
Cámara SlideFlask (con el tapón negro en la fotografía)
  • Emplea un portaobjetos de poliestireno tratado para cultivo tisular fijado a una estructura de matraz de 18 × 50 mm mediante soldadura ultrasónica, que permite una incubación prolongada sin fugas
  • La estructura superior del matraz se desprende fácilmente después del cultivo y libera el portaobjetos para su examen microscópico
  • certificado Nunclon Delta
  • Cubreobjetos disponible (171862)
Cámara Flaskette (con el tapón blanco)
  • Portaobjetos de vidrio con junta de silicona y estructura superior de matraz de 20 × 50 mm
  • Puede sellarse para excluir el aire, lo que resulta útil al incluir células en resina para microscopía electrónica
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pocillos 1
Color Transparente
Área de cultivo 10,0 cm2
Descripción Flaskette
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Material Vidrio
Volumen de trabajo (métrico) De 2,5 a 5,0 ml
Incluye Con tapa sólida blanca, sin ventilación
N.° por paquete 16
Esterilidad Estéril
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.