Learn More
Thermo Scientific™ Cubreobjetos de vidrio con cámara Nunc™ Lab-Tek™
Código de producto. 16250671
Cambiar vista
Click to view available options
Pocillos:
1
2
4
8
Material:
Borosilicato
Descripción:
Cubreobjetos con cámara de 1 pocillo, con pocillo no extraíble
Cubreobjetos con cámara de 2 pocillos, con pocillos no extraíbles
Cubreobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos no extraíbles
Cubreobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos no extraíbles
Tamaño de la unidad:
16 PCS
paquete de 16
paquete de 96
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pocillos Material Descripción Tamaño de la unidad
16250671 4 Borosilicato Cubreobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos no extraíbles paquete de 16
10058990 1 Borosilicato Cubreobjetos con cámara de 1 pocillo, con pocillo no extraíble 16 PCS
16210671 1 Borosilicato Cubreobjetos con cámara de 1 pocillo, con pocillo no extraíble paquete de 16
10068990 2 Borosilicato Cubreobjetos con cámara de 2 pocillos, con pocillos no extraíbles 16 PCS
11387714 2 Borosilicato Cubreobjetos con cámara de 2 pocillos, con pocillos no extraíbles paquete de 96
16230671 2 Borosilicato Cubreobjetos con cámara de 2 pocillos, con pocillos no extraíbles paquete de 16
10778091 4 Borosilicato Cubreobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos no extraíbles paquete de 16
11307724 4 Borosilicato Cubreobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos no extraíbles paquete de 96
11327724 8 Borosilicato Cubreobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos no extraíbles paquete de 96
16270671 8 Borosilicato Cubreobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos no extraíbles paquete de 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16250671 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 155383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00€
    280.67€ / paquete de 16
    Ahorro 143.33€
    33% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Realice un análisis de imágenes confocales y microscopía de gran aumento con el cubreobjetos de vidrio con cámara Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™.
Potencie el crecimiento celular, tiña y examine las células vivas en un único dispositivo. El cubreobjetos de vidrio con cámara Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ con base de vidrio de borosilicato n.º 1 ofrece las características ópticas requeridas para una alta ampliación y análisis de imágenes confocales. Disponible en formatos de 1, 2, 4 y 8 pocillos. La estructura de la cámara superior no se puede quitar del cubreobjetos.
  • El cubreobjetos con cámara es perfecto para el análisis de imágenes confocales
  • Óptimo para ofrecer una visualización con microscopía invertida de alta potencia
  • Cámaras de medios de cultivo de poliestireno no extraíbles aseguradas a un cubreobjetos con cámara de borosilicato de 1,0
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pocillos 4
Área de cultivo 1.8 cm²
Material de la tapa Poliestireno
Descripción Cubreobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos no extraíbles
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Material Borosilicato
Volumen de trabajo (métrico) De 0.5 a 0.9 ml
Grosor (métrico) Entre 0,13 y 0,17 mm
Incluye Tapa de poliestireno transparente con asa lateral para manipulaciones asépticas
N.° por paquete 16
Dimensions (LxW) 57 x 25 mm
Esterilidad Estéril
Color del tapón Transparente
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.