Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Nunc™ Lab-Tek™
Código de producto. 10098850
Cambiar vista
Click to view available options
Pocillos:
1
2
4
8
16
Material:
Plástico Permanox
Vidrio sodocálcico
Tamaño de la unidad:
16 PCS
paquete de 16
paquete de 96
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pocillos Material Tamaño de la unidad
10098850 8 Plástico Permanox 16 PCS
10603591 1 Vidrio sodocálcico paquete de 16
11337764 1 Vidrio sodocálcico paquete de 96
16280671 1 Vidrio sodocálcico paquete de 16
11347764 2 Vidrio sodocálcico paquete de 96
10653591 2 Vidrio sodocálcico paquete de 16
16290671 2 Vidrio sodocálcico paquete de 16
16200681 4 Vidrio sodocálcico paquete de 16
10776851 4 Vidrio sodocálcico paquete de 16
11357764 4 Vidrio sodocálcico paquete de 96
10051021 8 Vidrio sodocálcico 16 PCS
16210681 8 Vidrio sodocálcico paquete de 16
11377764 1 Plástico Permanox paquete de 96
10549891 1 Plástico Permanox 16 PCS
16220681 1 Plástico Permanox paquete de 16
10324421 2 Plástico Permanox 16 PCS
11387764 2 Plástico Permanox paquete de 96
16230681 2 Plástico Permanox paquete de 16
16240681 4 Plástico Permanox paquete de 16
11397764 4 Plástico Permanox paquete de 96
10304471 4 Plástico Permanox 16 PCS
16250681 8 Plástico Permanox paquete de 16
11327774 16 Vidrio sodocálcico paquete de 96
10507401 16 Vidrio sodocálcico paquete de 16
16260681 16 Vidrio sodocálcico paquete de 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Código de producto. 10098850 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 177445
Cantidad Precio
1 179.28€ / paquete de 16
6 165.60€ / paquete de 16
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Potencie el crecimiento de células dependientes de anclaje directamente sobre el portaobjetos de microscopio mediante la cámara extraíble exclusiva del sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™.
Potencie el crecimiento celular, tiña y examine células directamente sobre el portaobjetos con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™, que consta de una cámara de medios de poliestireno unida a un portaobjetos de microscopio. La superficie del portaobjetos está especialmente tratada para cultivos celulares adherentes. Elija entre un portaobjetos de vidrio sódico-cálcico lavado especializado o portaobjetos de plástico Permanox optimizado para fijación celular. La cámara de medios se puede extraer fácilmente sin necesidad de herramientas.
  • Amplia gama de formatos y número de pocillos para satisfacer las necesidades de la aplicación
  • Disponible con un portaobjetos de plástico resistente a disolventes Permanox para cultivo celular adherente
  • Superficie de escritura para una cómoda identificación de las muestras
  • Ahorre tiempo y reactivos al cultivar células directamente en el portaobjetos para microscopio
  • En configuraciones de 1, 2, 4, 8 y 16 pocillos; todos miden 25 × 75 mm
  • La junta de silicona de uso médico puede retirarse para la colocación de cubreobjetos
  • No es necesaria la transferencia de células antes de su visualización/tinción
  • Útil para pruebas víricas y de micoplasma, estudios de cromosomas, pruebas de toxicidad e inmunocitología
  • Apto para su uso con marcadores fluorescentes
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pocillos 8
Área de cultivo 0.8 cm2
Material de la tapa Poliestireno
Descripción Portaobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos extraíbles
Tratamiento de superficie Tratamiento para cultivo celular
Material Plástico Permanox
Volumen de trabajo (métrico) De 0.2 a 0.4 ml
Incluye Tapa de poliestireno transparente con asa lateral para manipulaciones asépticas
N.° por paquete 16
Dimensions (LxW) 75 x 25 mm
Esterilidad Estéril
Color del tapón Transparente
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.