Learn More
Thermo Scientific™ Placa ICSI para FIV de 51 mm Nunc
Código de producto. 10157524
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
51 mm
Tamaño de la unidad:
120 PCS
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10157524 51 mm 120 PCS
1 options
Código de producto. 10157524 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 150265
En stock
Disfrute de resultados uniformes de alta calidad y gran fiabilidad durante la fertilización. Las placas IVF ICSI Thermo Scientific™ Nunc™ permiten ver claramente las muestras con un centro óptico superpulido y cumplen los requisitos exactos de las pruebas, la certificación y la validación de IVF.
Disfrute de resultados uniformes de alta calidad y gran fiabilidad durante los procesos de fertilización. Las placas ICSI para FIV Thermo Scientific™ Nunc cumplen los rigurosos requisitos de las pruebas, la certificación y la validación para procesos de FIV.
Características innovadoras para garantizar la calidad y un uso sencillo
  • Mantienen la temperatura óptima gracias al fondo totalmente plano
  • El bajo perfil ofrece ángulos óptimos durante el proceso de ICSI
  • Visualización clara de la muestra gracias al centro óptico superpulido
  • Mayor seguridad gracias al diseño que facilita el agarre
  • Certificadas de conformidad disponibles para todos los lotes
Rigurosamente probadas, certificadas y validadas para IVF Marcado CE, aprobadas por FDA y probadas por MEA
  • Producidas conforme la norma ISO 13485 con trazabilidad de todo el lote
  • Certificados de conformidad en todos los lotes para su tranquilidad
Estériles (SAL 10-6)
  • No pirógenas (prueba LAL)
  • Prueba de clase VI de USP
  • Resultados de la prueba de liberación (MEA y HSSA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, aprobadas por la FDA y probadas por MEA
Descripción Placa ICSI para FIV, tapa con orificio de ventilación
Forma del fondo Plano
Color Transparente
Material Poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Tipo Placa
Número de pocillos 1
N.º por caja 120
N.° por paquete 1
Altura (métrico) 9 mm
Diámetro (métrico) 51 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.