Learn More
Thermo Scientific™ Lavadores manuales de placa Immuno Nunc™
Código de producto. 10758091
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de canales:
8
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de canales Tamaño de la unidad
10758091 12 cada uno
10337401 8 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10758091 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 470175
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Lave fácilmente una gran variedad de placas de pocillos mediante estos lavadores manuales de placa Immuno disponibles en versiones de 8 y 12 canales para adaptarse a todas las placas de 96 pocillos.
Lave fácilmente una gran variedad de placas de pocillos mediante lavadores manuales de placa Thermo Scientific™ Immuno Nunc™. Estos lavadores son ideales para laboratorios con baja capacidad de procesamiento que no tienen lavadoras de microplacas, y están disponibles en versiones de 8 y 12 canales para adaptarse a todas las placas de 96 pocillos.
Características:
  • Ofrecen un lavado uniforme y eficaz
  • Pueden esterilizarse en autoclave para una esterilización a 121 °C (250 °F)
  • Se ajustan a todas las formas de pocillos
  • No es necesario realizar conexiones eléctricas
  • Su diseño elimina el exceso de llenado y la contaminación cruzada
Especificaciones:
  • 26 x 11,5 x 9,5 cm (10,25 x 4,5 x 3,75 pulg) (L x An x F)
Incluye:
  • Dos tornillos de apriete manual y una regla para realizar ajustes para distintos tipos de pocillos
  • Estante como soporte para un almacenamiento seguro
  • Kit de piezas de repuesto para mantenimiento periódico e hilo de limpieza que incluye cinco juntas tóricas diferentes y un resorte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Tipos de placas Placas de 96 pocillos
N.º de canales 12
Tipo Lavador de microplacas
Incluye Kit de piezas de repuesto, regla y gradilla.
Anchura (imperial) 4.5 in.
Anchura (métrico) 11.5 cm
Altura (imperial) 10.25 in.
Altura (métrico) 26 cm
Fondo (imperial) 3.75 in.
Fondo (métrico) 9.5 cm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.