Learn More
Thermo Scientific™ Placa negra de 96 pocillos, superficie no tratada, sin tapa, no estéril, paquete de 10
Descripción
Garantice la uniformidad y la fiabilidad de los resultados con la placa blanca y negra de poliestireno de alta calidad Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™. Estas placas en blanco y negro se han optimizado para robótica, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos, y se han diseñado con características clave para la adquisición de imágenes. Disponibles con o sin tratamiento para cultivo celular.
- El fondo, la autofluorescencia y la diafonía mejoran con las microplacas Nunc negras o blancas.
- Las microplacas negras se recomiendan para mediciones de fluorescencia, ya que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
- Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
- Intervalo de volumen de trabajo: De 50 a 250 μl/pocillo
- Selección de superficie Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta para ensayos basados en células
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Código de barras personalizado disponible |
| Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 10 paq. |
| Línea de productos | Nunc |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |